trans-4-Nitrocinnamaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: trans-3-(4-Nitrophenyl)-2-propenal, (E)-3-(4-Nitrophenyl)acrylaldehyde, (E)-4-Nitrocinnamaldehyde, (E)-3-(4-Nitrophenyl)-2-propenal
OR923923-1G
APOSOR923923-1GEA 56.7 EUR InStock
APOSOR923923-1G
trans-4-Nitrocinnamaldehyde 95%
trans-4-Nitrocinnamaldehyde
Formule: C₉H₇NO₃
MW: 177,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007379
Numéro CAS: 49678-08-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité