Acide phtalique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR923932-100G OR923932-1KG OR923932-500G
APOSOR923932-100GEA 52.4 EUR InStock
APOSOR923932-100G APOSOR923932-1KG APOSOR923932-500G
Acide phtalique 98%
Acide phtalique
Formule: C₈H₆O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002467
Numéro CAS: 88-99-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité