Allyl ethyl carbonate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Allyl Ethyl Carbonate, Carbonicacidallylethylester, Carbonic acid allyl ethyl ester, Carbonic acid Allyl Ethyl Ester
OR923998-10G OR923998-5G
APOSOR923998-10GEA 0 EUR InStock
APOSOR923998-10G APOSOR923998-5G
Allyl ethyl carbonate 95%
Allyl ethyl carbonate
Formule: C₆H₁₀O₃
MW: 130,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049113
Numéro CAS: 1469-70-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité