Methyl-4-methoxy-2-methylbenzoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR924086-1G OR924086-5G
APOSOR924086-1GEA 71.3 EUR InStock
APOSOR924086-1G APOSOR924086-5G
Methyl-4-methoxy-2-methylbenzoate 95%
Methyl-4-methoxy-2-methylbenzoate
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06203918
Numéro CAS: 35598-05-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité