(±)-Mandélonitrile 90%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR924106-100GEA 112 EUR InStock
APOSOR924106-100G APOSOR924106-1KG APOSOR924106-25G APOSOR924106-500G
(±)-Mandélonitrile 90%
(±)-Mandélonitrile
Formule: C₈H₇NO
MW: 133,15 g/mol
Point d'ébullition: 170 °C
Point d'éclair: 97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004487
Numéro CAS: 532-28-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité