Vinyltriméthoxysilane 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Triméthoxy(vinyl)silane
APOSOR924149-500GEA 270 EUR InStock
APOSOR924149-500G APOSOR924149-1KG APOSOR924149-100G
Vinyltriméthoxysilane 97%
Vinyltriméthoxysilane
Formule: C₅H₁₂O₃Si
MW: 148,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008605
Numéro CAS: 2768-02-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité