Chloroglyoxylate de méthyle 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR924197-25GEA 176 EUR InStock
APOSOR924197-25G APOSOR924197-100G APOSOR924197-5G
Chloroglyoxylate de méthyle 96%
Chloroglyoxylate de méthyle
Formule: C₃H₃ClO₃
MW: 122,51 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000705
Numéro CAS: 5781-53-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité