4-Isobutoxy-2-butanone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR924228-10G OR924228-1G OR924228-5G
APOSOR924228-10GEA 609 EUR InStock
APOSOR924228-10G APOSOR924228-1G APOSOR924228-5G
4-Isobutoxy-2-butanone 95%
4-Isobutoxy-2-butanone
Formule: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059348
Numéro CAS: 31576-33-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité