2,4-Diméthyl-1,3-dioxane 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR924236-10G OR924236-1G OR924236-5G
APOSOR924236-10GEA 270 EUR InStock
APOSOR924236-10G APOSOR924236-1G APOSOR924236-5G
2,4-Diméthyl-1,3-dioxane 95%
2,4-Diméthyl-1,3-dioxane
Formule: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023821
Numéro CAS: 766-20-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité