Acide vératrique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Acide vératrique
APOSOR924272-100GEA 61.1 EUR InStock
APOSOR924272-100G APOSOR924272-500G APOSOR924272-1KG
Acide vératrique 98%
Acide 3,4-diméthoxybenzoïque
Formule: C₉H₁₀O₄
MW: 182,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002500
Numéro CAS: 93-07-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité