Acétate de 3-pyridyle 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Pyridin-3-yl acetate, 3-Acetoxypyridine, 3-Pyridyl acetate
OR924311-25G
APOSOR924311-25GEA 139 EUR InStock
APOSOR924311-25G
Acétate de 3-pyridyle 95%
3-Pyridyl acetate
Formule: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006377
Numéro CAS: 17747-43-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité