Acide 3-chlorobutanoïque 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR924352-10G OR924352-5G
APOSOR924352-10GEA 255 EUR InStock
APOSOR924352-10G APOSOR924352-5G
Acide 3-chlorobutanoïque 95%
Acide 3-chlorobutanoïque
Formule: C₄H₇ClO₂
MW: 122,55 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020496
Numéro CAS: 1951-12-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité