L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
di-Sodium-β-glycerophosphate hydraté 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Disodium-β-glycerophosphate hydrate, Glycerol 2-phosphate disodium salt hydrate, Sodium 1,3-dihydroxypropan-2-yl phosphate hydrate(2:1:x), BGP
OR924358-25G OR924358-100G OR924358-500G OR924358-250G
APOSOR924358-25GEA 132 EUR InStock
APOSOR924358-25G APOSOR924358-100G APOSOR924358-500G APOSOR924358-250G
di-Sodium-β-glycerophosphate hydraté 98%
di-Sodium-β-glycerophosphate hydraté
Phosphate group donor.
Formule: C₃H₇Na₂O₆P·H₂O
MW: 234.05 g/mol
Point de fusion: 102…104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149082
Numéro CAS: 154804-51-0
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité