Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

n-Octanamide 95%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR924360-1G OR924360-5G
APOSOR924360-1GEA 78.6 EUR InStock
APOSOR924360-1G APOSOR924360-5G
n-Octanamide 95%
n-Octanamide


Formule: C₈H₁₇NO
Point de fusion: 105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191675
Numéro CAS: 629-01-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité