(1R)-Camphor oxime 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR924411-1G OR924411-5G
APOSOR924411-1GEA 132 EUR InStock
APOSOR924411-1G APOSOR924411-5G
(1R)-Camphor oxime 95%
(1R)-Camphor oxime
Formule: C₁₀H₁₇NO
MW: 167,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00046298
Numéro CAS: 2792-42-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité