1-Ethyl-1H-pyrrole-2-carboxaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Ethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde, 2-Formyl-1-ethylpyrrole
OR924416-1G OR924416-250MG
APOSOR924416-1GEA 377 EUR InStock
APOSOR924416-1G APOSOR924416-250MG
1-Ethyl-1H-pyrrole-2-carboxaldehyde 95%
1-Ethyl-1H-pyrrole-2-carboxaldehyde
Formule: C₇H₉NO
MW: 123,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11909543
Numéro CAS: 2167-14-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité