γ-Methyl-γ-decanolactone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: γ-Methyl-γ-decalactone
OR924420-100G OR924420-25G
APOSOR924420-100GEA 364 EUR InStock
APOSOR924420-100G APOSOR924420-25G
γ-Methyl-γ-decanolactone 95%
gamma-Methyl-gamma-decanolactone
Formule: C₁₁H₂₀O₂
MW: 184,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036642
Numéro CAS: 7011-83-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité