Éther tert-amylique et éthylique 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR924485-25GEA 793 EUR InStock
APOSOR924485-25G APOSOR924485-5G APOSOR924485-1G
Éther tert-amylique et éthylique 95%
Éther tert-amylique et éthylique
Formule: C₇H₁₆O
MW: 116,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01727266
Numéro CAS: 919-94-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité