2,2'-Bis(2-oxazoline) 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR924511-5G
APOSOR924511-5GEA 163 EUR InStock
APOSOR924511-5G
2,2'-Bis(2-oxazoline) 95%
2,2'-Bis(2-oxazoline)
Formule: C₆H₈N₂O₂
MW: 140,14 g/mol
Point de fusion: 213 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00059930
Numéro CAS: 36697-72-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité