4-tert-Butylpyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(tert-Butyl)pyridine
OR924555-25G
APOSOR924555-25GEA 59.6 EUR InStock
APOSOR924555-25G
4-tert-Butylpyridine 95%
4-tert-Butylpyridine
Formule: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006435
Numéro CAS: 3978-81-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité