4-Methyl-1-cyclohexanemethanol (cis- and trans- mixture) 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(Hydroxymethyl)-4-methylcyclohexane
OR924567-1G
APOSOR924567-1GEA 78.3 EUR InStock
APOSOR924567-1G
4-Methyl-1-cyclohexanemethanol (cis- and trans- mixture) 98%
4-Methyl-1-cyclohexanemethanol (cis- and trans- mixture)
Formule: C₈H₁₆O
MW: 128,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00152628
Numéro CAS: 34885-03-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité