Acide mucochlorique 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2,3-Dichloromalealdehydic acid
OR924576-500G
APOSOR924576-500GEA 126 EUR InStock
APOSOR924576-500G
Acide mucochlorique 99%
Acide mucochlorique
Formule: C₄H₂Cl₂O₃
MW: 168,96 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00135465
Numéro CAS: 87-56-9
ONU: 2923
ADR: 8+6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité