5-Ketohexanenitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Acetylbutyronitrile, 5-Oxohexanenitrile
OR924589-1G OR924589-25G OR924589-5G
APOSOR924589-1GEA 37.7 EUR InStock
APOSOR924589-1G APOSOR924589-25G APOSOR924589-5G
5-Ketohexanenitrile 95%
5-Ketohexanenitrile
Formule: C₆H₉NO
MW: 111,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010671
Numéro CAS: 10412-98-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité