Methyl-4-(2-hydroxyethoxy)benzoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 4-(2-hydroxyethoxy)benzoate, 4-(2-Hydroxyethoxy)benzoic Acid Methyl Ester
OR924639-1G
APOSOR924639-1GEA 78.3 EUR InStock
APOSOR924639-1G
Methyl-4-(2-hydroxyethoxy)benzoate 95%
Methyl-4-(2-hydroxyethoxy)benzoate
Formule: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075872
Numéro CAS: 3204-73-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité