3-(2-Hydroxyethoxy)benzaldehyde 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR924646-5G
APOSOR924646-5GEA 91.5 EUR InStock
APOSOR924646-5G
3-(2-Hydroxyethoxy)benzaldehyde 96%
3-(2-Hydroxyethoxy)benzaldehyde
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,170 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191448
Numéro CAS: 60345-97-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité