2-Isopropylimidazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR924662-100G OR924662-1KG OR924662-500G
APOSOR924662-100GEA 61.1 EUR InStock
APOSOR924662-100G APOSOR924662-1KG APOSOR924662-500G
2-Isopropylimidazole 98%
2-Isopropylimidazole
Formule: C₆H₁₀N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014486
Numéro CAS: 36947-68-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité