2,4,6-Trichloro-1,3,5-triazine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Chlorure de cyanuryle2,4,6-Trichloro-s-triazine
APOSOR924668-100GEA 125 EUR InStock
APOSOR924668-100G APOSOR924668-500G APOSOR924668-1KG
2,4,6-Trichloro-1,3,5-triazine 95%
2,4,6-Trichloro-1,3,5-triazine
Formule: C₃Cl₃N₃
MW: 184,41 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006046
Numéro CAS: 108-77-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité