5-Phénylhydantoïne 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Phenylimidazolidine-2,4-dione
OR924678-5G
APOSOR924678-5GEA 197 EUR InStock
APOSOR924678-5G
5-Phénylhydantoïne 95%
5-Phénylhydantoïne
Formule: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,1720 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037881
Numéro CAS: 89-24-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité