2,2-Diméthyl-1,3-propanediol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR924723-100GEA 51 EUR InStock
APOSOR924723-100G APOSOR924723-500G APOSOR924723-1KG
2,2-Diméthyl-1,3-propanediol 95%
2,2-Diméthyl-1,3-propanediol
Formule: C₅H₁₂O₂
MW: 104,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004685
Numéro CAS: 126-30-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité