Ethyl-4-(Chloromethyl)benzoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Chloromethyl)benzoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 4-(chloromethyl)benzoate
OR924738-25G
APOSOR924738-25GEA 163 EUR InStock
APOSOR924738-25G
Ethyl-4-(Chloromethyl)benzoate 95%
Ethyl-4-(Chloromethyl)benzoate
Formule: C₁₀H₁₁ClO₂
MW: 198,65 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04337336
Numéro CAS: 1201-90-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité