Methyl-2-ethoxybenzoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-ethoxybenzoate
OR924750-25G
APOSOR924750-25GEA 55.1 EUR InStock
APOSOR924750-25G
Methyl-2-ethoxybenzoate 95%
Methyl-2-ethoxybenzoate
Formule: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2005 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017261
Numéro CAS: 3686-55-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité