Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hexamethylene oxide 95%

Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Hexamethyleneoxide, Oxepane, Oxacycloheptane

OR924777-5G
APOSOR924777-5GEA 209 EUR InStock
APOSOR924777-5G
Hexamethylene oxide 95%
Hexamethylene oxide


Formule: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Point d'ébullition: 119 °C
Densité: 0.9 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 10 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003266
Numéro CAS: 592-90-5
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité