3-(1-Piperidinylmethyl)phenol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Piperidin-1-ylmethyl)phenol
OR924807-25G
APOSOR924807-25GEA 173 EUR InStock
APOSOR924807-25G
3-(1-Piperidinylmethyl)phenol 95%
3-(1-Piperidinylmethyl)phenol
Formule: C₁₂H₁₇NO
MW: 191,27 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00800250
Numéro CAS: 73279-04-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité