N-(2-Aminoethyl)-N-ethyl-m-toluidine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR924816-5G
APOSOR924816-5GEA 231 EUR InStock
APOSOR924816-5G
N-(2-Aminoethyl)-N-ethyl-m-toluidine 95%
N-(2-Aminoethyl)-N-ethyl-m-toluidine
Formule: C₁₁H₁₈N₂
MW: 178,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025603
Numéro CAS: 19248-13-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité