3-Butoxyphénol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Resorcinol Monobutyl Ether
OR924866-25G OR924866-5G
APOSOR924866-25GEA 818 EUR InStock
APOSOR924866-25G APOSOR924866-5G
3-Butoxyphénol 95%
3-Butoxyphénol
Formule: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00058976
Numéro CAS: 18979-72-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité