2-Phénylcyclohexanone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR924883-1GEA 72.7 EUR InStock
APOSOR924883-1G APOSOR924883-5G
2-Phénylcyclohexanone 95%
2-Phénylcyclohexanone
Formule: C₁₂H₁₄O
MW: 174,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001629
Numéro CAS: 1444-65-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité