1-Vinyl-2-pyrrolidone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N-Vinyl-2-pyrrolidone, 1-Vinyl-2-pyrrolidinone, N-Vinyl-2-pyrrolidinone
OR924885-100G OR924885-25G OR924885-5G
APOSOR924885-100GEA 71.2 EUR InStock
APOSOR924885-100G APOSOR924885-25G APOSOR924885-5G
1-Vinyl-2-pyrrolidone 98%
1-Vinyl-2-pyrrolidone
Formule: C₆H₉NO
MW: 111,1418 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003197
Numéro CAS: 88-12-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité