2-Cyclohexylcyclohexanone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR924905-1G OR924905-25G OR924905-5G
APOSOR924905-1GEA 116 EUR InStock
APOSOR924905-1G APOSOR924905-25G APOSOR924905-5G
2-Cyclohexylcyclohexanone 95%
2-Cyclohexylcyclohexanone
Formule: C₁₂H₂₀O
MW: 180,29 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013795
Numéro CAS: 90-42-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité