Méthyltriméthoxysilane 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR924969-100G OR924969-1KG OR924969-500G
APOSOR924969-100GEA 125 EUR InStock
APOSOR924969-100G APOSOR924969-1KG APOSOR924969-500G
Méthyltriméthoxysilane 98%
Méthyltriméthoxysilane
Formule: C₄H₁₂O₃Si
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008342
Numéro CAS: 1185-55-3
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité