3,4-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers) 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3,4-Dimethylcyclohexanol
OR925006-5G
APOSOR925006-5GEA 60.9 EUR InStock
APOSOR925006-5G
3,4-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers) 95%
3,4-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers)
Formule: C₈H₁₆O
MW: 128,212 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001506
Numéro CAS: 5715-23-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité