1-Piperidinepentanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(5-Hydroxypentyl)piperidine
OR925020-1G OR925020-5G
APOSOR925020-1GEA 203 EUR InStock
APOSOR925020-1G APOSOR925020-5G
1-Piperidinepentanol 95%
1-Piperidinepentanol
Formule: C₁₀H₂₁NO
MW: 171,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093640
Numéro CAS: 2937-83-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité