1-Méthylcyclohexanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR925032-100G
APOSOR925032-100GEA 55.1 EUR InStock
APOSOR925032-100G
1-Méthylcyclohexanol 95%
1-Méthylcyclohexanol
Formule: C₇H₁₄O
MW: 114,19 g/mol
Point d'ébullition: 268 °C/752mmHg
Point de fusion: 26 °C
Densité: 0.919 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003857
Numéro CAS: 590-67-0
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité