4-Propoxyphthalonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1,2-Dicyano-4-propoxybenzene
OR925043-1G OR925043-5G
APOSOR925043-1GEA 284 EUR InStock
APOSOR925043-1G APOSOR925043-5G
4-Propoxyphthalonitrile 95%
4-Propoxyphthalonitrile
Formule: C₁₁H₁₀N₂O
MW: 186,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059102
Numéro CAS: 106144-18-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité