2,5-Dimethylterephthalic acid 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR925044-1G OR925044-5G
APOSOR925044-1GEA 74.1 EUR InStock
APOSOR925044-1G APOSOR925044-5G
2,5-Dimethylterephthalic acid 96%
2,5-Dimethylterephthalic acid
Formule: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,1840 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020292
Numéro CAS: 6051-66-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité