3-Méthoxy-3-méthylbutane-1-ol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR925046-100GEA 53.9 EUR InStock
APOSOR925046-100G APOSOR925046-500G
3-Méthoxy-3-méthylbutane-1-ol 95%
3-Méthoxy-3-méthylbutane-1-ol
Formule: C₆H₁₄O₂
MW: 118,18 g/mol
Point d'ébullition: 173…175 °C
Point de fusion: –50 °C
Densité: 0,926 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 71 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00044771
Numéro CAS: 56539-66-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité