Acide 3-(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)propanoïque 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Dihydroferulic acid, 3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propanoic acid
OR925053-5G
APOSOR925053-5GEA 105 EUR InStock
APOSOR925053-5G
Acide 3-(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)propanoïque 97%
Acide 3-(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)propanoïque
Formule: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016558
Numéro CAS: 1135-23-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité