Isocyanate de 2,4-diméthylphényle 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Isocyanate de 2,4-xylyle
APOSOR925058-25GEA 478 EUR InStock
APOSOR925058-25G APOSOR925058-1G APOSOR925058-5G
Isocyanate de 2,4-diméthylphényle 95%
Isocyanate de 2,4-diméthylphényle
  • May form small amount of sediment.
Formule: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Point d'ébullition: 114…155 °C
Densité: 1,041 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013853
Numéro CAS: 51163-29-2
ONU: 2206
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité