2-Propyl-2-oxazoline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Propyl-4,5-dihydrooxazole
OR925076-5G
APOSOR925076-5GEA 178 EUR InStock
APOSOR925076-5G
2-Propyl-2-oxazoline 95%
2-Propyl-2-oxazoline
Formule: C₆H₁₁NO
MW: 113,157 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02684776
Numéro CAS: 4694-80-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité