Benzoate d'éthyle 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Benzoic acid ethyl ester
OR925081-100G OR925081-1KG OR925081-500G
APOSOR925081-100GEA 62.5 EUR InStock
APOSOR925081-100G APOSOR925081-1KG APOSOR925081-500G
Benzoate d'éthyle 95%
Benzoate d'éthyle
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009109
Numéro CAS: 93-89-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité