Tetrahydrofurfuryl acrylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR925093-100GEA 168 EUR InStock
APOSOR925093-100G APOSOR925093-500G APOSOR925093-25G
Tetrahydrofurfuryl acrylate 95%
Tetrahydrofurfuryl acrylate
Formule: C₈H₁₂O₃
MW: 156,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014516
Numéro CAS: 2399-48-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité